Print…
5-Chloro-2-fluoro-4-pyridineboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (5-Chloro-2-fluoropyridin-4-yl)boronic acid
PC412024-1G PC412024-5G
APOSPC412024-1GEA 59.6 EUR
APOSPC412024-1G APOSPC412024-5G
5-Chloro-2-fluoro-4-pyridineboronic acid 97%
5-Chloro-2-fluoro-4-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₄BClFNO₂
Peso Molecular: 175.35 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05662405
Número CAS: 1034659-38-5