Print…
(2-Fluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC412023-25G PC412023-5G PC412023-10G
APOSPC412023-25GEA 823 EUR
APOSPC412023-25G APOSPC412023-5G APOSPC412023-10G
(2-Fluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid 98%
(2-Fluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
Fórmula: C₉H₁₂BFO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17011998
Número CAS: 586389-90-4