Print…
(2-Fluorophenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Fluorophenyl)acetic acid, 2-Fluorophenylacetic acid
PC4120-100G PC4120-1KG PC4120-500G
APOSPC4120-100GEA 31.9 EUR
APOSPC4120-100G APOSPC4120-1KG APOSPC4120-500G
(2-Fluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Fluorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄F)CH₂COOH
Peso Molecular: 154.14 g/mol
Ponto de ebulição: 263
Ponto de Fusão: 61…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004315
Número CAS: 451-82-1
EINECS: 207-196-9