Print…
α-Fluorophenylacetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4119-1G PC4119-5G
APOSPC4119-1GEA 161 EUR
APOSPC4119-1G APOSPC4119-5G
α-Fluorophenylacetic acid 97%
α-Fluorophenylacetic acid
Fórmula: C₈H₇FO₂
Ponto de Fusão: 78…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004221
Número CAS: 1578-63-8
EINECS: 216-420-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III