Print…
2,3-Difluoro-6-methoxybenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4118-1G PC4118-5G PC4118-25G
APOSPC4118-1GEA 26.1 EUR
APOSPC4118-1G APOSPC4118-5G APOSPC4118-25G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzaldehyde 98%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzaldehyde
Fórmula: C₈H₆F₂O₂
Peso Molecular: 172.13 g/mol
Ponto de Fusão: 57…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093968
Número CAS: 187543-87-9