Print…
(±)-3,4-Difluoromandelic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4116-1G PC4116-250MG PC4116-5G
APOSPC4116-1GEA 0 EUR
APOSPC4116-1G APOSPC4116-250MG APOSPC4116-5G
(±)-3,4-Difluoromandelic acid 97%
(±)-3,4-Difluoromandelic acid
Fórmula: C₈H₆F₂O₃
Ponto de Fusão: 92…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061299
Número CAS: 132741-29-8