Print…
N-Cyclopropyl-4-fluorobenzylamine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Cyclopropyl(4-fluorobenzyl)amine hydrochloride
PC411328-1G PC411328-5G
APOSPC411328-1GEA 174 EUR
APOSPC411328-1G APOSPC411328-5G
N-Cyclopropyl-4-fluorobenzylamine 95+%
N-Cyclopropyl-4-fluorobenzylamine
Fórmula: C₁₀H₁₂FN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07330007
Número CAS: 625437-46-9