Print…
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC411326-1G PC411326-25G PC411326-5G
APOSPC411326-1GEA 261 EUR
APOSPC411326-1G APOSPC411326-25G APOSPC411326-5G
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₅H₅BrF₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17078896
Número CAS: 1243250-04-5