Print…
2-(4-Fluorophenoxy)-3-nitropyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC4107F-1G PC4107F-5G
APOSPC4107F-1GEA 78.8 EUR
APOSPC4107F-1G APOSPC4107F-5G
2-(4-Fluorophenoxy)-3-nitropyridine 97%
2-(4-Fluorophenoxy)-3-nitropyridine
Fórmula: C₁₁H₇FN₂O₃
Ponto de Fusão: 98…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067801
Número CAS: 147143-58-6