Print…
5-Bromo-2-fluorobenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4107-100G PC4107-25G
APOSPC4107-100GEA 71.2 EUR
APOSPC4107-100G APOSPC4107-25G
5-Bromo-2-fluorobenzoic acid 97%
5-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrFO₂
Peso Molecular: 219.01 g/mol
Ponto de Fusão: 141…151 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143423
Número CAS: 146328-85-0