Print…
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Chloro bis-(4-fluorophenyl)methane, 4,4-Difluorodiphenylmethylchloride
PC4106-10G PC4106-50G PC4106-5G
APOSPC4106-10GEA 50.9 EUR
APOSPC4106-10G APOSPC4106-50G APOSPC4106-5G
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride 97%
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride
Fórmula: C₁₃H₉ClF₂
Peso Molecular: 238.66 g/mol
Ponto de ebulição: 126…128 °C/1mmHg
Densidade: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044329
Número CAS: 27064-94-4
EINECS: 248-201-4
UN: 3265
ADR: 8 II