Print…
2-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)ethylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC410435-1G PC410435-5G
APOSPC410435-1GEA 453 EUR
APOSPC410435-1G APOSPC410435-5G
2-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)ethylamine
2-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)ethylamine
Fórmula: C₆H₈F₃N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04970067
Número CAS: 1006436-51-6