Print…
2,3-Difluorophenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Dihydroxy(2,3-difluorophenyl)borane, 2,3-Difluorobenzeneboronic acid, (2,3-Difluorophenyl)metaboric acid
PC4104-100G PC4104-1G PC4104-25G
APOSPC4104-100GEA 328 EUR
APOSPC4104-100G APOSPC4104-1G APOSPC4104-25G
2,3-Difluorophenylboronic acid 97%
2,3-Difluorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₅BF₂O₂
Ponto de Fusão: 89 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01863170
Número CAS: 121219-16-7