Print…
2-Fluoro-6-phenoxybenzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4103-25G PC4103-5G PC4103-100G
APOSPC4103-25GEA 0 EUR
APOSPC4103-25G APOSPC4103-5G APOSPC4103-100G
2-Fluoro-6-phenoxybenzonitrile 95%
2-Fluoro-6-phenoxybenzonitrile
Fórmula: C₁₃H₈FNO
Ponto de Fusão: 90…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068201
Número CAS: 175204-06-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III