Print…
Diethyl tetrafluorosuccinate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4102-5G PC4102-25G PC4102-1G
APOSPC4102-5GEA 111 EUR
APOSPC4102-5G APOSPC4102-25G APOSPC4102-1G
Diethyl tetrafluorosuccinate 97%
Diethyl tetrafluorosuccinate
Fórmula: C₈H₁₀F₄O₄
Ponto de ebulição: 78 °C/5mmHg
Densidade: 1,273 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015155
Número CAS: 377-71-9
EINECS: 206-821-2