Print…
(3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC4098-25G PC4098-5G
APOSPC4098-25GEA 306 EUR
APOSPC4098-25G APOSPC4098-5G
(3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₆F₄O₂
Peso Molecular: 222.14 g/mol
Ponto de Fusão: 88…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236303
Número CAS: 238754-67-1