4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC409510-1G
PC409510-250MG
APOSPC409510-1GEA
0
EUR
APOSPC409510-1G
APOSPC409510-250MG
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride
Fórmula:
C₁₂H₁₅ClF₃N Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD02178912 Número CAS: 574008-73-4 |