Print…
N-(Piperidin-4-ylmethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-amine hydrochloride hydrate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC409507-1G PC409507-5G
APOSPC409507-1GEA 0 EUR
APOSPC409507-1G APOSPC409507-5G
N-(Piperidin-4-ylmethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-amine hydrochloride hydrate 95+%
N-(Piperidin-4-ylmethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-amine hydrochloride hydrate
Fórmula: C₁₅H₂₀ClF₃N₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08567944
Número CAS: 1356114-70-9