Print…
2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4093-5G PC4093-100G PC4093-1G
APOSPC4093-5GEA 24.8 EUR
APOSPC4093-5G APOSPC4093-100G APOSPC4093-1G
2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile 97%
2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
Fórmula: C₈H₅ClFN
Ponto de Fusão: 67…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236029
Número CAS: 75279-56-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III