Print…
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4091-100G PC4091-25G PC4091-5G
APOSPC4091-100GEA 0 EUR
APOSPC4091-100G APOSPC4091-25G APOSPC4091-5G
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid 97%
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Ponto de Fusão: 102…105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236028
Número CAS: 177985-32-9