Print…
(2S,4S)-Methyl-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (2S,4S)-Methyl 4-fluoropyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, cis-4-Fluoro-L-Proline Methyl Ester hydrochloride
PC409020-1G PC409020-250MG
APOSPC409020-1GEA 74.1 EUR
APOSPC409020-1G APOSPC409020-250MG
(2S,4S)-Methyl-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
(2S,4S)-Methyl-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₁ClFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07374353
Número CAS: 58281-79-1