Print…
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC408441-1G PC408441-5G
APOSPC408441-1GEA 21.9 EUR
APOSPC408441-1G APOSPC408441-5G
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₂BrF₅O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03412225
Número CAS: 115467-07-7