Print…
2,6-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1,3-Dichloro-2-(trifluoromethoxy)benzene, 2,6-Dichloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
PC408440-1G PC408440-5G
APOSPC408440-1GEA 288 EUR
APOSPC408440-1G APOSPC408440-5G
2,6-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene
2,6-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₃Cl₂F₃O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD14697984
Número CAS: 97608-49-6