Print…
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC408277-25G PC408277-5G PC408277-100G
APOSPC408277-25GEA 43.5 EUR
APOSPC408277-25G APOSPC408277-5G APOSPC408277-100G
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄F₃NO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185757
Número CAS: 784-77-0