Print…
2-(2-Fluorophenyl)acetamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC408273-1G PC408273-5G
APOSPC408273-1GEA 72.5 EUR
APOSPC408273-1G APOSPC408273-5G
2-(2-Fluorophenyl)acetamide 98%
2-(2-Fluorophenyl)acetamide
Fórmula: C₈H₈FNO
Ponto de Fusão: 157…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11643209
Número CAS: 326-63-6