Print…
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Fluoro-2-nitrophenylacetic acid
PC408271-100G PC408271-25G
APOSPC408271-100GEA 389 EUR
APOSPC408271-100G APOSPC408271-25G
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
Fórmula: C₈H₆FNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07787601
Número CAS: 29640-98-0