Print…
(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC408263-1G PC408263-5G
APOSPC408263-1GEA 0 EUR
APOSPC408263-1G APOSPC408263-5G
(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₉FO₃
Ponto de Fusão: 106…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660193
Número CAS: 886498-61-9