Print…
4-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Fluoro-2-methoxyphenyl)methanol
PC408257-1G PC408257-5G PC408257-10G
APOSPC408257-1GEA 45.1 EUR
APOSPC408257-1G APOSPC408257-5G APOSPC408257-10G
4-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol 98%
4-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉FO₂
Peso Molecular: 156.16 g/mol
Ponto de ebulição: 110…112 °C/4mmHg
Ponto de Fusão: 53…55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116338
Número CAS: 157068-03-6