Print…
2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC408235-1G PC408235-250MG
APOSPC408235-1GEA 232 EUR
APOSPC408235-1G APOSPC408235-250MG
2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile
2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile
Fórmula: C₈H₅BrFN
Ponto de Fusão: 60…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11226884
Número CAS: 936693-22-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III