Print…
Triethyl(trifluoromethyl)silane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC408176-25G PC408176-5G
APOSPC408176-25GEA 424 EUR
APOSPC408176-25G APOSPC408176-5G
Triethyl(trifluoromethyl)silane 97%
Triethyl(trifluoromethyl)silane
Fórmula: C₇H₁₅F₃Si
Ponto de ebulição: 58 °C/60mmHg
Densidade: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00192520
Número CAS: 120120-26-5
UN: 1993
ADR: 3,II