Print…
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluorooctan-1-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC408149-1G PC408149-25G PC408149-5G
APOSPC408149-1GEA 198 EUR
APOSPC408149-1G APOSPC408149-25G APOSPC408149-5G
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluorooctan-1-ol
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluorooctan-1-ol
Fórmula: C₈H₉F₉O
Peso Molecular: 292.15 g/mol
Ponto de ebulição: 90 °C
Densidade: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06248594
Número CAS: 3792-02-7
UN: 1987
ADR: 3 III