Print…
(Nonafluorobutyl)undecafluorocyclohexane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Perfluoro(butylcyclohexane)
PC408080-25G PC408080-5G
APOSPC408080-25GEA 51.1 EUR
APOSPC408080-25G APOSPC408080-5G
(Nonafluorobutyl)undecafluorocyclohexane
(Nonafluorobutyl)undecafluorocyclohexane
Fórmula: C₁₀F₂₀
Peso Molecular: 500.08 g/mol
Ponto de ebulição: 145…147 °C
Densidade: 1.899 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 374-60-7
EINECS: 206-777-4