Print…
4-tert-Butoxy-3-fluoroaniline, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC408076-1G PC408076-250MG
APOSPC408076-1GEA 748 EUR
APOSPC408076-1G APOSPC408076-250MG
4-tert-Butoxy-3-fluoroaniline, Grau técnico
4-tert-Butoxy-3-fluoroaniline
Fórmula: C₁₀H₁₄FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11052316
Número CAS: 1039941-26-8