Print…
(Difluoromethyl)trimethylsilane 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC408038-25G PC408038-5G
APOSPC408038-25GEA 219 EUR
APOSPC408038-25G APOSPC408038-5G
(Difluoromethyl)trimethylsilane 98%
(Difluoromethyl)trimethylsilane
Fórmula: C₄H₁₀F₂Si
Peso Molecular: 124.21 g/mol
Ponto de ebulição: 65…66 °C
Densidade: 0.91 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19381658
Número CAS: 65864-64-4
UN: 1993
ADR: 3 II