Print…
4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Isothiocyanic acid 4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl ester, 4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl Isothiocyanate
PC408011-1G PC408011-5G
APOSPC408011-1GEA 172 EUR
APOSPC408011-1G APOSPC408011-5G
4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₉H₃F₃N₂S
Peso Molecular: 228.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09800709
Número CAS: 143782-23-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III