Print…
5-Fluoroorotic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC408010-25G PC408010-5G PC408010-1G
APOSPC408010-25GEA 0 EUR
APOSPC408010-25G APOSPC408010-5G APOSPC408010-1G
5-Fluoroorotic acid
5-Fluoroorotic acid
Fórmula: C₅H₃FN₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00042526
Número CAS: 703-95-7