Print…
2-(4-Fluorophenyl)thiophene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC408001-100G PC408001-25G
APOSPC408001-100GEA 74.1 EUR
APOSPC408001-100G APOSPC408001-25G
2-(4-Fluorophenyl)thiophene 95%
2-(4-Fluorophenyl)thiophene
Fórmula: C₁₀H₇FS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06802535
Número CAS: 58861-48-6