Print…
4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Bromo-1-(chloromethyl)-2-fluorobenzene
PC4076-1G PC4076-5G
APOSPC4076-1GEA 26.3 EUR
APOSPC4076-1G APOSPC4076-5G
4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride 97%
4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride
Fórmula: C₇H₅BrClF
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02094036
Número CAS: 85510-82-3