Print…
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-fluorobenzene, 2-Bromo-5-fluorobenzyl bromide
PC4075-100G PC4075-25G PC4075-5G
APOSPC4075-100GEA 166 EUR
APOSPC4075-100G APOSPC4075-25G APOSPC4075-5G
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene 98+%
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₅Br₂F
Peso Molecular: 267.92 g/mol
Ponto de ebulição: 89…90 °C/1mmHg
Ponto de Fusão: 33…36 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042187
Número CAS: 112399-50-5
UN: 3261
ADR: 8 II