Print…
3-Fluoro-4-nitrophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4074-100G PC4074-25G PC4074-5G
APOSPC4074-100GEA 313 EUR
APOSPC4074-100G APOSPC4074-25G APOSPC4074-5G
3-Fluoro-4-nitrophenol 97%
3-Fluoro-4-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄FNO₃
Peso Molecular: 157.1 g/mol
Ponto de Fusão: 91…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041251
Número CAS: 394-41-2
EINECS: 206-895-6