Print…
1-Benzyloxy-4-fluorobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(Benzyloxy)-4-fluorobenzene
PC4071-5G PC4071-1G
APOSPC4071-5GEA 29 EUR
APOSPC4071-5G APOSPC4071-1G
1-Benzyloxy-4-fluorobenzene 98%
1-Benzyloxy-4-fluorobenzene
Fórmula: C₁₃H₁₁FO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788273
Número CAS: 370-78-5