Print…
4-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2,3-difluorophenylboronic acid
PC4069-1G PC4069-5G PC4069-10G
APOSPC4069-1GEA 29 EUR
APOSPC4069-1G APOSPC4069-5G APOSPC4069-10G
4-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid 98%
4-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid
Fórmula: C₆H₄BBrF₂O₂
Ponto de Fusão: 225 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02093065
Número CAS: 374790-99-5