Print…
2-(4-Fluorophenyl)ethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluorophenethyl alcohol
PC4067-25G PC4067-5G
APOSPC4067-25GEA 71.2 EUR
APOSPC4067-25G APOSPC4067-5G
2-(4-Fluorophenyl)ethanol 97%
2-(4-Fluorophenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₉FO
Peso Molecular: 140.16 g/mol
Ponto de ebulição: 110 °C/20mmHg
Densidade: 1.121 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002898
Número CAS: 7589-27-7
EINECS: 231-499-5