Print…
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)phenol
PC405683-1G PC405683-5G
APOSPC405683-1GEA 348 EUR
APOSPC405683-1G APOSPC405683-5G
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenol 98%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenol
Fórmula: C₆H₄F₆OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16652462
Número CAS: 1240257-72-0