Print…
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC405680-5G PC405680-1G PC405680-250MG
APOSPC405680-5GEA 1100 EUR
APOSPC405680-5G APOSPC405680-1G APOSPC405680-250MG
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzoic acid
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzoic acid
Fórmula: C₇H₄F₆O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16652503
Número CAS: 1240257-03-7