Print…
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC405679-1G PC405679-5G
APOSPC405679-1GEA 348 EUR
APOSPC405679-1G APOSPC405679-5G
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₇F₅O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16652487
Número CAS: 1240256-83-0