Print…
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC405669-1G PC405669-100MG
APOSPC405669-1GEA 575 EUR
APOSPC405669-1G APOSPC405669-100MG
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline 97%
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline
Fórmula: C₆H₅F₆NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16652511
Número CAS: 1240257-25-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III