Print…
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC405666-1G PC405666-5G PC405666-10G
APOSPC405666-1GEA 348 EUR
APOSPC405666-1G APOSPC405666-5G APOSPC405666-10G
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Fórmula: C₇H₄F₆OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16652417
Número CAS: 1240257-92-4