Print…
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC405664-1G PC405664-5G
APOSPC405664-1GEA 192 EUR
APOSPC405664-1G APOSPC405664-5G
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Fórmula: C₇H₄BrF₅OS
Peso Molecular: 311.06 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16652483
Número CAS: 1240257-22-0