Print…
3-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(pentafluoro-lambda-sulphanyl)benzene-1-sulphonyl chloride, 3-(Pentafluoro-lambda6-sulphanyl)benzene-1-sulphonyl chloride, 3-(Pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
PC405660-1G PC405660-5G PC405660-10G
APOSPC405660-1GEA 348 EUR
APOSPC405660-1G APOSPC405660-5G APOSPC405660-10G
3-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride 97%
3-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄ClF₅O₂S₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16652436
Número CAS: 1211520-62-5